2-(tert-Butyl)-5-methyl-1H-indole 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
OR15277-1G OR15277-5G OR15277-10G
APOSOR15277-1GEA 3125 SEK
APOSOR15277-1G APOSOR15277-5G APOSOR15277-10G
2-(tert-Butyl)-5-methyl-1H-indole 95+%
2-(tert-Butyl)-5-methyl-1H-indole
Formel: C₁₃H₁₇N
Smältpunkt: 104…106 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01463568
CAS nummer: 69622-41-9