2-(tert-Butyl)-1H-indole 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR15275-1G OR15275-5G
APOSOR15275-1GEA 1700 SEK
APOSOR15275-1G APOSOR15275-5G
2-(tert-Butyl)-1H-indole 95+%
2-(tert-Butyl)-1H-indole
Formel: C₁₂H₁₅N
Smältpunkt: 75…76 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04004060
CAS nummer: 1805-65-8