5-Bromo-2-chloro-1H-1,3-benzimidazole 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR15270-1G OR15270-5G OR15270-10G
APOSOR15270-1GEA 500 SEK
APOSOR15270-1G APOSOR15270-5G APOSOR15270-10G
5-Bromo-2-chloro-1H-1,3-benzimidazole 98%
5-Bromo-2-chloro-1H-1,3-benzimidazole
Formel: C₇H₄BrClN₂
Smältpunkt: 212…213 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04128987
CAS nummer: 683240-76-8