2-Amino-5-bromo-3-(hydroxymethyl)pyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Amino-5-bromo-3-pyridinemethanol
OR15266-10G OR15266-25G OR15266-5G
APOSOR15266-10GEA 3525 SEK
APOSOR15266-10G APOSOR15266-25G APOSOR15266-5G
2-Amino-5-bromo-3-(hydroxymethyl)pyridine
2-Amino-5-bromo-3-(hydroxymethyl)pyridine
Formel: C₆H₇BrN₂O
Smältpunkt: 137…140 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD05664025
CAS nummer: 335031-01-1