Ethyl-1-(5-chloro-6-oxo-1,6-dihydro-4-pyridazinyl)-4-piperidinecarboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
OR15260-10G
OR15260-1G
OR15260-5G
APOSOR15260-10GEA
7025
SEK
APOSOR15260-10G
APOSOR15260-1G
APOSOR15260-5G
Ethyl-1-(5-chloro-6-oxo-1,6-dihydro-4-pyridazinyl)-4-piperidinecarboxylate
Ethyl-1-(5-chloro-6-oxo-1,6-dihydro-4-pyridazinyl)-4-piperidinecarboxylate
Formel:
C₁₂H₁₆ClN₃O₃ MW: 285,73 g/mol Smältpunkt: 174…175 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD09864820 CAS nummer: 952183-76-5 |