3,6-Dichloro[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3,6-Dichloro-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
OR15258-1G OR15258-250MG
APOSOR15258-1GEA 740 SEK
APOSOR15258-1G APOSOR15258-250MG
3,6-Dichloro[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
3,6-Dichloro[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
Formel: C₅H₂Cl₂N₄
MW: 189 g/mol
Smältpunkt: 140…143 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00139673
CAS nummer: 33050-38-3