4-Chloro-7-azaindole
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR15256-5G OR15256-25G
APOSOR15256-5GEA 245 SEK
APOSOR15256-5G APOSOR15256-25G
4-Chloro-7-azaindole
4-Chloro-7-azaindole
Formel: C₇H₅ClN₂
MW: 152,58 g/mol
Smältpunkt: 176…181 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD08272232
CAS nummer: 55052-28-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III