2-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-imidazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR15254-100MG OR15254-1G OR15254-500MG
APOSOR15254-100MGEA 1050 SEK
APOSOR15254-100MG APOSOR15254-1G APOSOR15254-500MG
2-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-imidazole
2-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-imidazole
Formel: C₅H₇ClN₂
Smältpunkt: 182…184 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00234119
CAS nummer: 19225-92-4