4-Bromo-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR15253-1G OR15253-5G
APOSOR15253-1GEA 245 SEK
APOSOR15253-1G APOSOR15253-5G
4-Bromo-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 97%
4-Bromo-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Formel: C₅H₄BrNO₂
MW: 189,9948 g/mol
Smältpunkt: 168…170 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00832862
CAS nummer: 27746-02-7