1-(2-Amino-3-pyridinyl)-1-ethanone
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
1-(2-Aminopyridin-3-yl)ethanone, 3-Acetyl-2-aminopyridine
OR15249-1G
OR15249-5G
APOSOR15249-1GEA
840
SEK
APOSOR15249-1G
APOSOR15249-5G
1-(2-Amino-3-pyridinyl)-1-ethanone
1-(2-Amino-3-pyridinyl)-1-ethanone
Formel:
C₇H₈N₂O MW: 136,15 g/mol Smältpunkt: 139…140 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD02258895 CAS nummer: 65326-33-2 |