3-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR15242-1G
OR15242-250MG
APOSOR15242-1GEA
2750
SEK
APOSOR15242-1G
APOSOR15242-250MG
3-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylic acid
3-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylic acid
Formel:
C9H7NO3S MW: 209.2200 g/mol Smältpunkt: 287…289 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00456558 CAS nummer: 272437-84-0 |