4'-Nitro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR15241-10G OR15241-1G OR15241-5G
APOSOR15241-10GEA 9425 SEK
APOSOR15241-10G APOSOR15241-1G APOSOR15241-5G
4'-Nitro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
4'-Nitro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Formel: C₁₃H₉NO₃
MW: 227,22 g/mol
Smältpunkt: 134…136 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08443965
CAS nummer: 924868-84-8