5-Amino-3-phenylisoxazole 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR15239-1G OR15239-5G
APOSOR15239-1GEA 705 SEK
APOSOR15239-1G APOSOR15239-5G
5-Amino-3-phenylisoxazole 95+%
5-Amino-3-phenylisoxazole
Formel: C₉H₇NO
Smältpunkt: 109…114 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00464114
CAS nummer: 4369-55-5