2-[5-Methyl-2-(2-thienyl)-1,3-thiazol-4-yl]acetic acid 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR15235-100MG OR15235-250MG
APOSOR15235-100MGEA 600 SEK
APOSOR15235-100MG APOSOR15235-250MG
2-[5-Methyl-2-(2-thienyl)-1,3-thiazol-4-yl]acetic acid 95%
2-[5-Methyl-2-(2-thienyl)-1,3-thiazol-4-yl]acetic acid
Formel: C₁₀H₉NO₂S₂
MW: 239.32 g/mol
Smältpunkt: 130…132 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD08443972
CAS nummer: 924868-89-3