2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR15233-1G OR15233-5G
APOSOR15233-1GEA 2750 SEK
APOSOR15233-1G APOSOR15233-5G
2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid
2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid
Formel: C₁₂H₁₁NO₂S
MW: 233.29 g/mol
Smältpunkt: 135…137 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00277218
CAS nummer: 101736-22-5