2-(4-Methylphenoxy)nicotinaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-(4-Methylphenoxy)pyridine-3-carboxaldehyde
OR15232-1G OR15232-5G
APOSOR15232-1GEA 2575 SEK
APOSOR15232-1G APOSOR15232-5G
2-(4-Methylphenoxy)nicotinaldehyde
2-(4-Methylphenoxy)nicotinaldehyde
Formel: C₁₃H₁₁NO₂
MW: 213,24 g/mol
Smältpunkt: 77…80 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00794346
CAS nummer: 478030-89-6