Methyl-4-({[(2-chloroethyl)amino]carbonyl}amino)benzenecarboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
OR15220-10G OR15220-1G OR15220-5G
APOSOR15220-10GEA 10625 SEK
APOSOR15220-10G APOSOR15220-1G APOSOR15220-5G
Methyl-4-({[(2-chloroethyl)amino]carbonyl}amino)benzenecarboxylate
Methyl-4-({[(2-chloroethyl)amino]carbonyl}amino)benzenecarboxylate
Formel: C₁₁H₁₃ClN₂O₃
MW: 256,69 g/mol
Smältpunkt: 165…166 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03149047
CAS nummer: 380324-25-4