Methyl-4-amino-3-nitrobenzoate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR15213-100G OR15213-25G OR15213-5G
APOSOR15213-100GEA 2300 SEK
APOSOR15213-100G APOSOR15213-25G APOSOR15213-5G
Methyl-4-amino-3-nitrobenzoate
Methyl-4-amino-3-nitrobenzoate
Formel: C₈H₈N₂O₄
Smältpunkt: 196…200 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00017562
CAS nummer: 3987-92-6