5-Amino-3-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR15212-1G OR15212-5G
APOSOR15212-1GEA 305 SEK
APOSOR15212-1G APOSOR15212-5G
5-Amino-3-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Formel: C₁₀H₁₁N₃O
Smältpunkt: 140…144 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00462192
CAS nummer: 19541-95-8