5-Hydroxy-2(1H)-quinolinone 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 5-Hydroxyquinolin-2(1H)-one
OR15208-1G OR15208-250MG OR15208-100MG
APOSOR15208-1GEA 720 SEK
APOSOR15208-1G APOSOR15208-250MG APOSOR15208-100MG
5-Hydroxy-2(1H)-quinolinone 99%
5-Hydroxy-2(1H)-quinolinone
Formel: C₉H₇NO₂
MW: 161,16 g/mol
Smältpunkt: >300 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02181132
CAS nummer: 31570-97-5