Ethyl-2-methyl-6-nitro-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR15199-1G OR15199-5G
APOSOR15199-1GEA 650 SEK
APOSOR15199-1G APOSOR15199-5G
Ethyl-2-methyl-6-nitro-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carboxylate
Ethyl-2-methyl-6-nitro-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₂N₂O₆
MW: 280,24 g/mol
Smältpunkt: 173…174 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08443979
CAS nummer: 154365-37-4