3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1H-pyrazol-5-amine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR15171-10G OR15171-1G OR15171-5G
APOSOR15171-10GEA 8250 SEK
APOSOR15171-10G APOSOR15171-1G APOSOR15171-5G
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1H-pyrazol-5-amine
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1H-pyrazol-5-amine
Formel: C₁₁H₁₃N₃O₂
Smältpunkt: 131…133 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02664228
CAS nummer: 208519-08-8