3',4'-Dichloroacetanilide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: N-(3,4-Dichlorophenyl)acetamide
OR15167-1G OR15167-5G OR15167-25G
APOSOR15167-1GEA 1025 SEK
APOSOR15167-1G APOSOR15167-5G APOSOR15167-25G
3',4'-Dichloroacetanilide
3',4'-Dichloroacetanilide
Formel: C₈H₇Cl₂NO
MW: 204,0500 g/mol
Smältpunkt: 121…124 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00018148
CAS nummer: 2150-93-8