3',4'-Dichloro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR15166-10G
OR15166-1G
OR15166-5G
APOSOR15166-10GEA
15850
SEK
APOSOR15166-10G
APOSOR15166-1G
APOSOR15166-5G
3',4'-Dichloro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
3',4'-Dichloro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Formel:
C₁₃H₈Cl₂O Smältpunkt: 95…97 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD08443964 CAS nummer: 924868-83-7 |