2-(4-Chlorophenyl)-5-phenyl-1,3-thiazol-4-ol
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR15157-1G
OR15157-500MG
APOSOR15157-1GEA
480
SEK
APOSOR15157-1G
APOSOR15157-500MG
2-(4-Chlorophenyl)-5-phenyl-1,3-thiazol-4-ol
2-(4-Chlorophenyl)-5-phenyl-1,3-thiazol-4-ol
Formel:
C₁₅H₁₀ClNOS Smältpunkt: 252…254 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD08444002 CAS nummer: 65752-50-3 |