5-Amino-3-(3-chlorophenyl)isoxazole 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-(3-Chlorophenyl)isoxazol-5-amine
OR15155-5G OR15155-10G
APOSOR15155-5GEA 6350 SEK
APOSOR15155-5G APOSOR15155-10G
5-Amino-3-(3-chlorophenyl)isoxazole 95%
5-Amino-3-(3-chlorophenyl)isoxazole
Formel: C₉H₇ClN₂O
Smältpunkt: 107…109 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07383023
CAS nummer: 86685-95-2