2-Chloro-6-nitrobenzothiazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Chloro-6-nitrobenzo[d]thiazole, 2-Chloro-6-nitro-1,3-benzothiazole
OR15153-1G OR15153-5G
APOSOR15153-1GEA 260 SEK
APOSOR15153-1G APOSOR15153-5G
2-Chloro-6-nitrobenzothiazole
2-Chloro-6-nitrobenzothiazole
Formel: C₇H₃ClN₂O₂S
MW: 214,63 g/mol
Smältpunkt: 189…195 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00022852
CAS nummer: 2407-11-6