1-Chloro-3-iodo-2-nitrobenzene
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR15151-1G OR15151-25G OR15151-5G
APOSOR15151-1GEA 245 SEK
APOSOR15151-1G APOSOR15151-25G APOSOR15151-5G
1-Chloro-3-iodo-2-nitrobenzene
1-Chloro-3-iodo-2-nitrobenzene
Formel: C₆H₃ClINO₂
MW: 283,4510 g/mol
Smältpunkt: 60…61 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD08443947
CAS nummer: 937601-42-8