2-Chloro-6-iodoaniline 98+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR15148-1G OR15148-5G
APOSOR15148-1GEA 430 SEK
APOSOR15148-1G APOSOR15148-5G
2-Chloro-6-iodoaniline 98+%
2-Chloro-6-iodoaniline
Formel: C₆H₅ClIN
MW: 253,4681 g/mol
Smältpunkt: 64…67 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD08443948
CAS nummer: 84483-28-3