4-Bromo-3-(tert-butyl)-1H-pyrazol-5-ol
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Bromo-3-(tert-butyl)-5-hydroxy-1H-pyrazole
OR15144-1G OR15144-5G
APOSOR15144-1GEA 4975 SEK
APOSOR15144-1G APOSOR15144-5G
4-Bromo-3-(tert-butyl)-1H-pyrazol-5-ol
4-Bromo-3-(tert-butyl)-1H-pyrazol-5-ol
Formel: C₇H₁₁BrN₂O
MW: 219,09 g/mol
Smältpunkt: 114…116 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08443992
CAS nummer: 873837-19-5