N-(4-Bromophenyl)-N'-(2-chloroethyl)urea
Leverantör: Apollo Scientific
OR15141-10G OR15141-1G OR15141-5G
APOSOR15141-10GEA 12075 SEK
APOSOR15141-10G APOSOR15141-1G APOSOR15141-5G
N-(4-Bromophenyl)-N'-(2-chloroethyl)urea
N-(4-Bromophenyl)-N'-(2-chloroethyl)urea
Formel: C₉H₁₀BrClN₂O
Smältpunkt: 172…174 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08444007
CAS nummer: 15145-38-7