7-Bromo-5-nitro-1H-indazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR15135-1G OR15135-500MG
APOSOR15135-1GEA 345 SEK
APOSOR15135-1G APOSOR15135-500MG
7-Bromo-5-nitro-1H-indazole
7-Bromo-5-nitro-1H-indazole
Formel: C₇H₄BrN₃O₂
Smältpunkt: 255…257 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03617603
CAS nummer: 685109-10-8