1-(4-Amino-3-methoxyphenyl)-1-ethanone 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
4'-Amino-3'-methoxyacetophenone, 1-(4-Amino-3-methoxyphenyl)ethanone
OR15131-1G
OR15131-500MG
APOSOR15131-1GEA
5000
SEK
APOSOR15131-1G
APOSOR15131-500MG
1-(4-Amino-3-methoxyphenyl)-1-ethanone 97%
1-(4-Amino-3-methoxyphenyl)-1-ethanone
Formel:
C₉H₁₁NO₂ MW: 165,19 g/mol Smältpunkt: 90…92 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD08443961 CAS nummer: 22106-40-7 |