Thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR15126-1G
OR15126-5G
OR15126-250MG
APOSOR15126-1GEA
820
SEK
APOSOR15126-1G
APOSOR15126-5G
APOSOR15126-250MG
Thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
Thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
Formel:
C₈H₅NO₂S Smältpunkt: 293…294 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD07371381 CAS nummer: 59944-76-2 |