Potassium-4-iodobenzenesulphonate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR15122-1G OR15122-5G
APOSOR15122-1GEA 1475 SEK
APOSOR15122-1G APOSOR15122-5G
Potassium-4-iodobenzenesulphonate
Potassium-4-iodobenzenesulphonate
Formel: C₆H₄IKO₃S
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06656232
CAS nummer: 13035-63-7