N-(Chloroacetyl)morpholine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Fara
|
OR1511-100G
OR1511-25G
OR1511-5G
APOSOR1511-100GEA
1850
SEK
APOSOR1511-100G
APOSOR1511-25G
APOSOR1511-5G
N-(Chloroacetyl)morpholine 98%
N-(Chloroacetyl)morpholine
Formel:
C₆H₁₀ClNO₂ Smältpunkt: 26…30 °C Densitet: 1,257 g/cm³ (25 °C) Flampunkt: >110 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00721939 CAS nummer: 1440-61-5 EINECS: 215-880-3 |