Methyl-3-iodo-1H-indole-2-carboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR15108-250MG OR15108-500MG
APOSOR15108-250MGEA 465 SEK
APOSOR15108-250MG APOSOR15108-500MG
Methyl-3-iodo-1H-indole-2-carboxylate
Methyl-3-iodo-1H-indole-2-carboxylate
Formel: C₁₀H₈INO₂
MW: 301,09 g/mol
Smältpunkt: 157…159 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04124152
CAS nummer: 534595-85-2