Methyl-2-(4-chloro-2-methylphenoxy)-3-methoxyacrylate
Leverantör: Apollo Scientific
OR15105-1G OR15105-5G
APOSOR15105-1GEA 4975 SEK
APOSOR15105-1G APOSOR15105-5G
Methyl-2-(4-chloro-2-methylphenoxy)-3-methoxyacrylate
Methyl-2-(4-chloro-2-methylphenoxy)-3-methoxyacrylate
Formel: C₁₂H₁₃ClO₄
MW: 256,69 g/mol
Smältpunkt: 68 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08443943
CAS nummer: 255908-42-0