Methyl-2-(4-bromophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
OR15102-1G
OR15102-250MG
APOSOR15102-1GEA
5100
SEK
APOSOR15102-1G
APOSOR15102-250MG
Methyl-2-(4-bromophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylate
Methyl-2-(4-bromophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylate
Formel:
C₁₅H₁₁BrN₂O₂ Smältpunkt: 134…136 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD08444011 CAS nummer: 133427-41-5 |