Methyl-3-bromo-1-(cyanomethyl)-1H-indole-2-carboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
OR15101-10G OR15101-1G OR15101-5G
APOSOR15101-10GEA 14200 SEK
APOSOR15101-10G APOSOR15101-1G APOSOR15101-5G
Methyl-3-bromo-1-(cyanomethyl)-1H-indole-2-carboxylate
Methyl-3-bromo-1-(cyanomethyl)-1H-indole-2-carboxylate
Formel: C₁₂H₉BrN₂O₂
MW: 293,13 g/mol
Smältpunkt: 170…172 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08444032
CAS nummer: 924869-15-8