2-Methyl-1,3-benzothiazole-6-carboxylic acid 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR15100-1G OR15100-250MG OR15100-5G
APOSOR15100-1GEA 2050 SEK
APOSOR15100-1G APOSOR15100-250MG APOSOR15100-5G
2-Methyl-1,3-benzothiazole-6-carboxylic acid 95%
2-Methyl-1,3-benzothiazole-6-carboxylic acid
Formel: C₉H₇NO₂S
Smältpunkt: 229…238 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD07394023
CAS nummer: 6941-28-2