1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-ylmethyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
OR15080-1G OR15080-5G
APOSOR15080-1GEA 6325 SEK
APOSOR15080-1G APOSOR15080-5G
1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-ylmethyl)-4-piperidinecarboxylic acid
1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-ylmethyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Formel: C₁₅H₁₉NO₃
MW: 261.32 g/mol
Smältpunkt: 278…281 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03645498
CAS nummer: 887440-34-8