2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulphonamide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR15079-1G OR15079-5G OR15079-250MG
APOSOR15079-1GEA 1550 SEK
APOSOR15079-1G APOSOR15079-5G APOSOR15079-250MG
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulphonamide
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulphonamide
Formel: C₈H₉NO₃S
MW: 199,23 g/mol
Smältpunkt: 164…166 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03069322
CAS nummer: 112894-47-0