3-Bromo-1H-indole-2-carbohydrazide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR15068-1G OR15068-5G
APOSOR15068-1GEA 465 SEK
APOSOR15068-1G APOSOR15068-5G
3-Bromo-1H-indole-2-carbohydrazide
3-Bromo-1H-indole-2-carbohydrazide
Formel: C₉H₈BrN₃O
Smältpunkt: 192…194 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08444014
CAS nummer: 441801-35-0