3-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-2-pyridinol
Leverantör: Apollo Scientific
OR15065-10G OR15065-1G OR15065-5G
APOSOR15065-10GEA 10525 SEK
APOSOR15065-10G APOSOR15065-1G APOSOR15065-5G
3-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-2-pyridinol
3-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-2-pyridinol
Formel: C₁₂H₈N₂O₂
Smältpunkt: >300 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08444020
CAS nummer: 292140-74-0