1,3-Benzoxazol-5-amine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 5-Aminobenzoxazole, 5-Amino-1,3-benzoxazole
OR15063-1G OR15063-250MG
APOSOR15063-1GEA 1025 SEK
APOSOR15063-1G APOSOR15063-250MG
1,3-Benzoxazol-5-amine
1,3-Benzoxazol-5-amine
Formel: C₇H₆N₂O
Smältpunkt: 64…66 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD05256201
CAS nummer: 63837-12-7