1-(1-Acetyl-1H-indol-3-yl)-1-ethanone
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 1,3-Diacetyl-1H-indole, 1,3-Diacetylindole
OR15060-1G OR15060-5G OR15060-25G
APOSOR15060-1GEA 945 SEK
APOSOR15060-1G APOSOR15060-5G APOSOR15060-25G
1-(1-Acetyl-1H-indol-3-yl)-1-ethanone
1-(1-Acetyl-1H-indol-3-yl)-1-ethanone
Formel: C₁₂H₁₁NO₂
MW: 201,23 g/mol
Smältpunkt: 153…156 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00039692
CAS nummer: 17537-64-3