2-Methyl-5-nitro-2H-indazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR15048-1G OR15048-5G
APOSOR15048-1GEA 225 SEK
APOSOR15048-1G APOSOR15048-5G
2-Methyl-5-nitro-2H-indazole
2-Methyl-5-nitro-2H-indazole
Formel: C₈H₇N₃O₂
MW: 177,16 g/mol
Smältpunkt: 126…132 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00051809
CAS nummer: 5228-48-8