Methyl-2-methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR15047-250MG OR15047-1G
APOSOR15047-250MGEA 210 SEK
APOSOR15047-250MG APOSOR15047-1G
Methyl-2-methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Methyl-2-methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Formel: C₁₀H₉NO₃
MW: 191,19 g/mol
Smältpunkt: 66…68 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07774245
CAS nummer: 136663-21-3