4-Chloro-2-nitrobenzonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR15042-100G OR15042-250G OR15042-25G
APOSOR15042-100GEA 395 SEK
APOSOR15042-100G APOSOR15042-250G APOSOR15042-25G
4-Chloro-2-nitrobenzonitrile
4-Chloro-2-nitrobenzonitrile
Formel: C₇H₃ClN₂O₂
MW: 182,57 g/mol
Smältpunkt: 99…101 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00027398
CAS nummer: 34662-32-3